Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Shop alle Epredia produkter
Type:
Jernpletsæt
Kaliumferrocyanid
Nuklear hurtig rød
Saltsyreopløsning (20%)
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
Hver
Beskrivelse
- Useful in study of iron deficiency anemia, hemochromatosis and hemosiderosis
- Iron stains blue, nuclei stains pink-red, and cytoplasm stains pale pink
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Saltsyreopløsning (20%) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- nitrocellulose membrane .45
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose