Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Artikelnummer. 12563637 Shop alle Epredia produkter
Type:
Jernpletsæt
Kaliumferrocyanid
Nuklear hurtig rød
Saltsyreopløsning (20%)
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
Hver
Artikelnummer. 12563637
Brand: Epredia™ 88013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Påvis tilstedeværelsen af ferrijern (hæmosiderin) i histologiske eller hæmatologiske præparater med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Jernbejdse.
  • Useful in study of iron deficiency anemia, hemochromatosis and hemosiderosis
  • Iron stains blue, nuclei stains pink-red, and cytoplasm stains pale pink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kaliumferrocyanid