Få mere at vide
Epredia™ HistoGel™ Prøvebehandlingsgel
Artikelnummer. 12056689 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
12 pakker
144 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 144
Artikelnummer. 12056689
Brand: Epredia™ HG4000144
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indkapsl og behold selv små, sprøde og tyktflydende prøver under histologisk behandling med HistoGel™ Prøvebehandlingsgel.
  • Penetrerer prøven uden at tillade prøven at undslippe fra gelen
  • Udkonkurrerer andre agarosegelblandinger eller tromboplastin til en brøkdel af prisen
  • Eliminerer uønsket misfarvning omkring prøver på objektglas
  • Forbliver inde i paraffinblokken under skæring og næsten umærkelig under skæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype Hætteglas
Produkttype Prøvebehandlingsgel
Mængde 144 pakker