Få mere at vide
Epredia™ HistoGel™ Prøvebehandlingsgel
Artikelnummer. 12006679 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
12 pakker
144 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12006679 12 pakker Pakke med 12
12608606 144 pakker Pakke med 144
12056689 144 pakker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12006679 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. HG4000012
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indkapsl og behold selv små, sprøde og tyktflydende prøver under histologisk behandling med HistoGel™ Prøvebehandlingsgel.
  • Penetrerer prøven uden at tillade prøven at undslippe fra gelen
  • Udkonkurrerer andre agarosegelblandinger eller tromboplastin til en brøkdel af prisen
  • Eliminerer uønsket misfarvning omkring prøver på objektglas
  • Forbliver inde i paraffinblokken under skæring og næsten umærkelig under skæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype Hætteglas
Produkttype Prøvebehandlingsgel
Mængde 12 pakker