Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gram Stain (Tissue) Kit, Crystal Violet Solution
Shop alle Epredia produkter
Type:
Safranin O-farveopløsning
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Gram-positive organisms stain blue to blue-black
- Gram-negative organisms stain red
- Tartrazine provides a yellow background stain
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Safranin O-farveopløsning |
| Mængde | 500mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H370-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl alcohol, ethyl alcohol, methylalcohol, phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl chl