Få mere at vide
Richard-Allan Scientific™ Formaldehyde (37%), Epredia™
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Easy-to-pour container minimizes splashing and reduces spills.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235-Opbevares køligt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: formaldehyde, methylalcohol