Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2, pumpe sprayflaske
Artikelnummer. 12592726 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Fixativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12592726
Brand: Epredia™ 76150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør rutinemæssige cytologiske præparater med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2.
  • Coating beskytter celler, når de sender eller transporterer objektglas til laboratoriet
  • Pakket i 4 oz. beholdere for at tillade fuldstændig kontrol under påføring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fixativ