Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkohol, Eosin-Y med floxin, Eosin-Y mættet, Eosin-Y alkoholisk
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 pt.
1 gal.
Type:
Alkoholisk Eosin Y-farve
Eosin Phloxine farve
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Pakke med 4
Beskrivelse
- Streng kvalitetskontrol af råvarer og færdigt produkt sikrer et produkt af høj kvalitet hver gang
- Eosin-Y Alcoholic producerer tre forskellige farvevariationer, der øger differentieringen mellem muskler, røde blodlegemer og bindevæv
- Eosin-Y m/Phloxine giver en lysere rødlig nuance og en mere dramatisk differentiering af cytoplasmatisk farve end Eosin-Y Alcoholic
- Eosin-Y Saturated er en meget intens og hurtig modfarvning, der kan bruges til at lave arbejdsløsninger af Eosin-Y
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Eosin Phloxine farve |
| Mængde | 1 pt. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H371-Kan forårsage organskader.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethyl alcohol, methyl alcohol, isopropylalcohol, acetic acid, eosin-Y dye, spiro[isobenzofuran-1(3H