Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkohol, Eosin-Y med floxin, Eosin-Y mættet, Eosin-Y alkoholisk
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 point
1 gal.
Type:
Alkoholisk Eosin Y-farve
Eosin Phloxine farve
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Pakke med 4
Beskrivelse
- Streng kvalitetskontrol af råvarer og færdigt produkt sikrer et produkt af høj kvalitet hver gang
- Eosin-Y Alcoholic producerer tre forskellige farvevariationer, der øger differentieringen mellem muskler, røde blodlegemer og bindevæv
- Eosin-Y m/Phloxine giver en lysere rødlig nuance og en mere dramatisk differentiering af cytoplasmatisk farve end Eosin-Y Alcoholic
- Eosin-Y Saturated er en meget intens og hurtig modfarvning, der kan bruges til at lave arbejdsløsninger af Eosin-Y
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Alkoholisk Eosin Y-farve |
| Mængde | 1 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Eosin-Y Alcoholic
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.