Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentierende løsning
Artikelnummer. p-4532408 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Artikelnummer. 12523627
Brand: Epredia™ 74211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå klar differentiering og kontrast mellem hæmatoxylin og eosin med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentierende løsning.
  • Reproducerbare batchresultater muliggør ensartet farvning i regressive procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Saltsyreopløsning
Mængde 1 gal.