Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentierende løsning
Artikelnummer. 12523627 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12523627 1 gal. 3.8 L
1 options
Artikelnummer. 12523627 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 74211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 DKK
    741.11 DKK / 3.8 L
    Spare 110.89 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Opnå klar differentiering og kontrast mellem hæmatoxylin og eosin med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentierende løsning.
  • Reproducerbare batchresultater muliggør ensartet farvning i regressive procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Saltsyreopløsning
Mængde 1 gal.