Få mere at vide
Epredia™ Cytoseal™ Mountant
Artikelnummer. 12502736 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
4 oz.
16 oz.
Produktlinje:
Cytoseal 60
Cytoseal XYL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produktlinje unitSize
12502736 4 oz. Cytoseal XYL Pakke med 12
11932365 16 oz. Cytoseal 60 Pakke med 12
11922365 4 oz. Cytoseal 60 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12502736 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 83124
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Undgå revner, falmning og misfarvning af farvede prøver med Cytoseal™ monteringsmedie.
Cytoseal XYL mountant is a xylene-based rapid drying medium that allows for microscopic examination of slides soon after application.
Ordering Information:
Packaged in an easy-to-use dispenser with a twist-open/twist-closed cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype 4 oz Dispenser Bottle
Produktlinje Cytoseal XYL
Produkttype Mountant
Mængde 4 oz.
Formulering Fast-drying formula reduces waiting time and increases throughput
Til brug med (applikation) Provides exceptional clarity and longevity for your microscopy slides
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytoseal XYL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.