Få mere at vide
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cover Glass
Artikelnummer. 15504573 Shop alle Epredia produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Længde (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
22 mm
50 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15504573
Brand: Epredia™ 102450
Reduces defect costs that range from wasted resources to lost time with a consistent, reliable workflow, which includes quality cover glass.
Ordering Information:
One oz. pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 24 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Oversigt Standard Cover Glass; 24 x 50mm