Få mere at vide
Epredia™ Formaldehyd advarselsetiketter til prøvebeholdere
Beskrivelse
Tre unikke emballagekonfigurationer muliggør nem distribution og transport.
53 serie containere
- Let at transportere bakker ideel til operationsstuer og hospitaler
- Klare polystyrenbeholdere har låg med skruelåg
- Overhold alle opdaterede føderale og statslige OSHA-krav
- Mærket med meget synlige, lyse gule etiketter med plads til patientinformation til øjeblikkelig identifikation for at minimere sundhedsrisici
56 serie containere
- Patenteret Epredia™ Bio-Tite™ Lukkesystemet er dobbeltgevind, hvilket gør det praktisk talt umuligt at krydsgevinde og minimerer lækage
- Let at transportere bakker
- Overhold alle opdaterede føderale og statslige OSHA-krav
- Mærket med meget synlige, lyse gule etiketter med plads til patientinformation til øjeblikkelig identifikation for at minimere sundhedsrisici
59 serie containere
- Patenteret Epredia Bio-Tite Lukkesystemet er dobbeltgevind, hvilket gør det praktisk talt umuligt at krydsgevinde og minimerer lækage
- Stack pack reducerer overskydende emballage
- Overhold alle opdaterede føderale og statslige OSHA-krav
- Mærket med meget synlige, lyse gule etiketter med plads til patientinformation til øjeblikkelig identifikation for at minimere sundhedsrisici
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Etiket til prøvebeholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Oversigt | Formalin advarselsetiketter, små |