Få mere at vide
Epredia™ Parapel™ Paraffinafvisende
Artikelnummer. 12582716 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
4 oz. pumpe flaske; 6/CS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12582716 4 oz. pumpe flaske; 6/CS Pakke med 6
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12582716 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 2300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    538.28 DKK / Pakke med 6
    Spare 153.72 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Beskyt mod overskydende opbygning af voks på bordplader og instrumentering med Epredia™ Parapel™ Paraffinafvisende.
  • Lav lugt
  • Reducerer daglige rengøringstider
  • Efterlader ikke olieagtige rester
  • Fjerner ikke finish fra overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 4 oz. pumpe flaske; 6/CS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ParaPel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.