Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rice Agar
Artikelnummer. 10611535
Skift visning
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
10611535 10 Plates Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10611535 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5064A
Edge
Enhance fungal isolation with this agar, providing optimal conditions for the cultivation of dermatophytes.
Enhance fungal isolation with Rice Agar, providing optimal conditions for the cultivation of dermatophytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Indhold og opbevaring 2°C to 12°C
Format 90 mm
Fremstillingsoprindelse Germany
Produkttype Agar Plate
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10 Plates