Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rice Agar
Beskrivelse
Enhance fungal isolation with Rice Agar, providing optimal conditions for the cultivation of dermatophytes.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Transparent |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm |
| Fremstillingsoprindelse | Germany |
| Produkttype | Agar Plate |
| Fyld volumen | 17 mL |
| Mængde | 10 Plates |