missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ribostamycin sulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Ribostamycin sulfate (Vistamycin sulfate) is a broad-spectrum antimicrobial, inhibits bacterial protein synthesis at the level of 30S and 50S ribosomal subunit binding, also inhibits the chaperone activity of protein disulfide isomerase (PDI), used in pharmacokinetic and nephrotoxicity studies
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ribostamycin sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53797-35-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H36N4O14S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Vistamycin sulfate |
| Opløselighedsinformation | H2O : 130 mg/mL (235.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?