Få mere at vide
Invitrogen™ RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix
Beskrivelse
RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix er en komponent i RiboMinus Bakterier 2.0 Transcriptome Isolation Kit og fås som et selvstændigt produkt til brug sammen med andre RiboMinus produkter rettet mod andre arter: Plante (Kat. Nr. A1083808) og Eukaryote v2 (Kat. Nr. A15026). Kombinerer RiboMinus Pan-prokaryote probeblanding med plante- eller eukaryot probeblandinger er nyttig til metatranskriptomiske undersøgelser. Denne sondeblanding består af over 150 3’ -biotin-mærket ssDNA-oligonukleotiddesign. Disse designs blev skabt ved hjælp af stærkt konserverede regioner af rRNA på tværs af 76 pan-prokaryote arter (se tabel nedenfor) og testet med flere arter (se kompatibilitetslisten nedenfor).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | RiboMinus Isolationssæt inkluderer RiboMinus Magnetiske perler, RiboMinus menneske/mus, bakterier eller gærsonde og hybridiseringsbuffer. Den valgfrie RiboMinus Koncentrationsmodulet indeholder centrifugeringspatroner, vaskerør, genvindingsrør, bindingsbuffer, vaskebuffer og RNase-frit (DEPC-behandlet) vand. Opbevar isolationsmodulerne ved +°4 C og koncentrationsmodulet ved stuetemperatur. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Oprensningstid | 1.25 hr. |
| Prøvetype | Total RNA (bakterie) |
| Endelig produkttype | Transcriptome RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekvensering, mikroarray-analyse, realtids kvantitativ PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA-bibliotekskonstruktion |
| Antal reaktioner | 12 |
| Produktlinje | RiboMinus |
| Mængde | 1 |
| Vis mere |