Få mere at vide
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryot System v2
Artikelnummer. 15890833
Mængde:
12 reaktioner
Pakningsstørrelse:
12 reaktioner
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15890833
Brand: Invitrogen™ A15026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
De RiboMinus™ Eukaryote System v2 giver virkelig komplet transkriptomisolering til næste generations sekventeringsanalyse ved at tilbyde selektiv udtømning af op til 99,9 % af cytoplasmatisk (5S, 5.8S, 18S og 28S) og mitokondrie (12S og 16S ) ribosomalt RNA fra totalt RNA.
De RiboMinus™ Eukaryote System v2 giver virkelig komplet transkriptomisolering til næste generations sekventeringsanalyse ved at tilbyde selektiv udtømning af op til 99,9 % af cytoplasmatisk (5S, 5.8S, 18S og 28S) og mitokondrie (12S og 16S ) ribosomalt RNA fra totalt RNA. Dette selektionssystem står i kontrast til poly-A- og cap-bindingsmetoder, som introducerer bias og udvælger kun en del af transkriptomet.
Funktioner af RiboMinus™ Eukaryote System v2 inkluderer:
• Magnetisk perlebaseret rensning til hurtig, sømløs rensning
• 1 times arbejdsgang
• Et inputområde på 15–μ g Den Eukaryote System
v RiboMinus™ 2 forbedrer i forhold til det tidligere system ( Eukaryote RiboMinus™ Kit for RNA-Seq) ved at fjerne væsentligt mere rRNA (både cytoplasmatisk og mitokondrie) fra det samlede RNA. Når det bruges sammen med vores biblioteksbyggesæt til sekventering, RiboMinus™ Eukaryote System v2 giver maksimal kortlægning til referencedatabase med minimal bias og opretholder relative genekspressionsniveauer for endnu mindre RNA-arter. Det resulterende totale RNA efter udtømning indeholder minimalt kontaminerende rRNA med reduceret variabilitet.
De RiboMinus Eukaryote System v2 er designet til fjernelse af rRNA fra mennesker, mus og rotter. Et magnetisk perlebaseret oprensningsmodul er inkluderet til oprensning af hele transkriptomet uden at ændre ekspressionsniveauerne af lille eller ikke-kodende RNA. For kolonnebaseret oprensning, se venligst RiboMinus™ Eukaryot Kit v2.The RiboMinus Eukaryote System v2 har et RNA-inputområde på 1 5–μ g. For lavere input (ned til 100 ng), lav input RiboMinus™ Eukaryote System v2 anbefales.
De RiboMinus™ Eukaryote System v2 indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 12 ribosomale RNA-udtømninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • RiboMinus™ Eukaryote Probe Mix v2, opbevares °ved -20
•C RiboMinus™
• Magnetiske
•perler
,• °opbevares °ved 4 C 2X Hybridization Buffer, opbevares ved stuetemperatur Binding Solution Concentrate, opbevares ved stuetemperatur Vask opløsningskoncentrat, opbevares ved stuetemperatur Nukleinsyrebindende perler, opbevares ved 4 C
Arter ADN, Mus, Rotte
Endelig produkttype Transcriptome RNA
Til brug med (udstyr) Ion PGM™ System, Ion Proton™ System, Illumina™ Genom Analyzer II (GA II)
Antal reaktioner 12 reaktioner
Produktlinje RiboMinus
Mængde 12 reaktioner
Sekvenseringstype Transcriptome Sekvensering
Startmaterialemængde 1 - 5μ g total RNA
Workflow-trin Prøve berigelse