Få mere at vide
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote Kit v2
Artikelnummer. 15880833
Skift visning
Mængde:
12 reaktioner
Pakningsstørrelse:
12 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15880833 12 reaktioner 12 reaktioner
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15880833 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A15020
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
De RiboMinus™ Eukaryote Kit v2 forbedrer i forhold til det tidligere system (RiboMinus™ Eukaryote Kit for RNA-Seq) ved at fjerne væsentligt mere rRNA (både cytoplasmatisk og mitokondrie) fra det samlede RNA.
Sættets funktioner inkluderer:
• Sømløs integration med RiboMinus ™Concentration Module (tilgængelig separat) for at rense RNA efter ribosomalt RNA-udtømning
• 1,5 times arbejdsgang
• Indtastningsområde 1-5μ g Den
RiboMinus™ Eukaryote Kit v2 forbedrer i forhold til det tidligere system (RiboMinus™ Eukaryote Kit for RNA-Seq) ved at fjerne væsentligt mere rRNA (både cytoplasmatisk og mitokondrie) fra det samlede RNA. Når det bruges sammen med vores biblioteksbyggesæt til sekventering, RiboMinus™ Eukaryote Kit v2 giver maksimal kortlægning til referencedatabase med minimal bias, og opretholder relative genekspressionsniveauer for endnu mindre RNA-arter. Det resulterende totale RNA efter udtømning indeholder minimalt kontaminerende rRNA med reduceret variabilitet.
De RiboMinus Eukaryote Kit v2 er designet til fjernelse af rRNA fra mennesker, mus og rotter. De RiboMinus™ Koncentrationsmodul (tilgængelig separat) bruges til RNA-oprensning efter rRNA-depletering. For magnetisk perlebaseret rensning, se venligst RiboMinus™ Eukaryot System v2. De RiboMinus Eukaryote Kit v2 har et RNA-inputområde på 1-5μ g. For lavere input (ned til 100 ng), lav input RiboMinus™ Eukaryote System v2 anbefales.
De RiboMinus™ Eukaryote Kit v2 indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 12 ribosomale RNA-udtømninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
• RiboMinus™ Eukaryot probeblanding, 2-20 °
•C RiboMinus™ Magnetiske perler, °4 C
• 2 x Hybridiseringsbuffer, stuetemperatur
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Arter ADN, Mus, Rotte
Endelig produkttype Transcriptome RNA
Til brug med (udstyr) Ion PGM™ System, Ion Proton™ System, Illumina™ Genom Analyzer II (GA II)
Produktlinje RiboMinus
Mængde 12 reaktioner
Sekvenseringstype Transcriptome Sekvensering
Startmaterialemængde 1 - 5μ g total RNA
Workflow-trin Prøve berigelse