Få mere at vide
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryot Kit til RNA-Seq
Beskrivelse
De RiboMinus™ Eukaryote Kit for RNA-Seq giver virkelig komplet transkriptomisolering til næste generations sekventeringsanalyse ved at tilbyde en metode til selektiv udtømning af op til 99% af 5S, 5.8S, 18S og 28S ribosomalt RNA fra totalt RNA versus poly-A eller cap-bindingsmetoder, som kun kan introducere en del af tranomets bias og selektion.
De RiboMinus™ Eukaryot Kit til RNA-Seq tilbyder:
• En enkel, men selektiv udtømningsprocedure, der bruger en sekvensspecifik probe til at fange rRNA
• Hurtig og effektiv fjernelse af rRNA-probekompleks ved hjælp af magnetisk perleteknologi
Tre trin til et rRNA-frit præparat velegnet til Transcriptome Analyse
Fjernelse af stort ribosomalt RNA ved hjælp af RiboMinus™ kit er en pålidelig og robust procedure i tre trin. Hybridiser RNA-prøven til RiboMinus™ Probe i et vandbad eller varmeblok, og fjern derefter probe-rRNA-komplekser ved hjælp af RiboMinus™ magnetiske perler inkluderet i sættet. Koncentrer det udtømte RNA-præparat ved ethanolfældning eller ved at bruge RiboMinus™ Koncentrationsmodul (Kat. nr. K155005).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder: |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Total RNA |
| Endelig produkttype | Transcriptome RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Til brug med (applikation) | Microarray-analyse, næste generations sekvensering, realtids kvantitativ PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), sekventering, Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion |
| Antal reaktioner | 8 forberedelser |
| Produktlinje | RiboMinus |
| Mængde | 8 forberedelser (10μ g ⁄forberedelse) |
| Sekvenseringstype | Transcriptome Sekvensering |
| Vis mere |