Beskrivelse
RiboLock RNase-hæmmer hæmmer aktiviteten af RNaser A, B og C ved at binde dem på en ikke-konkurrerende måde i et forhold på 1:1. Det hæmmer ikke eukaryote RNaser T1, T2, U1, U2, CL3 såvel som prokaryote RNaser I og H.
- Hæmmer ikke eukaryote RNaser T1, T2, U1, U2, CL3 samt prokaryote RNaser I og H
- Fungerer under en lang række reaktionsbetingelser
- Beskytter RNA mod nedbrydning ved temperaturer op til 55°C
Kvalitetskontrol:
- Fraværet af ribonukleaser, endo-, exodeoxyribonukleaser og phosphataser og ribonukleaser bekræftet ved passende kvalitetstests
- Funktionelt testet i RNA- og cDNA-syntese
Kilde:
- E. coli-celler med et klonet gen, der koder for pattedyrs-ribonukleasehæmmer
Molekylvægt:
- 49,6 kDa monomer Definition af aktivitetsenhed:
- En enhed af RiboLock RNase-hæmmeren hæmmer aktiviteten af 5ng RNase A med 50 %
- Inhibitoraktivitet analyseres i følgende blanding: 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1,2 mM EDTA, 0,1 mg/ml BSA, 100 ng/ml RNase A, 0,1 mg/ml [3H]-RNA, 50 mg/ml gær-RNA, 8 mM DTT
- Opbevaringsbuffer:
- Enzymet leveres i: 20 mM HEPES-NaOH (pH 7,5), 50 mM NaCl, 8 mM DTT, 0,5 mM ELUGENT Detergent og 50 % (v/v) glycerol
- Hæmning og inaktivering
- Inhibitorer: almindelige denatureringsmidler (SDS, urinstof og alle oxiderende reagenser (p-chlormercuribenzoat, opløst oxygen, ioner i deres højere oxidationstilstande) hæmmer RiboLock RNase-hæmmer kraftigt og frigiver den bundne RNase
- Inaktiveres ved opvarmning ved 75°C i 10 min. Restaktivitet kan påvises efter 10 min. opvarmning ved 70°
Anbefalet til:
- Hæmning af RNA-nedbrydning i følgende: in vitro-transkription (1), cDNA-syntese (2), in vitro-translation (3), isolering af pattedyrscellefraktioner, der indeholder mRNA-proteinkompleks
- RNA-oprensning og -opbevaring
- Adskillelse og identifikation af specifikke ribonukleaseaktiviteter
- Undersøgelser af tumorundertrykkelse
Bemærk:
- DTT, der findes i opbevaringsbufferen, sikrer stabilitet under langtidsopbevaring, men er ikke nødvendig for inhibitoraktivitet
- Anbefalet koncentration 1u/μl af en reaktionsblanding
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 40 U/μl |
| Kompatibel buffer | Opbevaringsbuffer |
| Mængde | 4 x 2500 U |
| Produkttype | RNase-hæmmer |
| Produktlinje | RiboLock |