Beskrivelse
RiboLock RNase-hæmmer hæmmer aktiviteten af RNaser A, B og C ved at binde dem på en ikke-konkurrerende måde i et forhold på 1:1. Det hæmmer ikke eukaryote RNaser T1, T2, U1, U2, CL3 såvel som prokaryote RNaser I og H.
Højdepunkter
- Fungerer under en lang række reaktionsbetingelser
- Beskytter RNA mod nedbrydning ved temperaturer op til 55°C
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 40 U/μl |
| Kompatibel buffer | Opbevaringsbuffer |
| Mængde | 24 x 2500 U |
| Produkttype | RNase-hæmmer |
| Produktlinje | RiboLock |