Få mere at vide
(-)-Riboflavin, TRC
Artikelnummer. 30428244
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30428244 25 g
1 options
Artikelnummer. 30428244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR41499525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin B2 (Riboflavin)
CAS 83-88-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H20 N4 O6
Mængde 25 g
Synonym Riboflavin, Riboflavine (7CI), Benzo[g]pteridine','riboflavin deriv., (-)-Riboflavin, 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol, 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazine, 6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine, Beflavin, Beflavine, Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione','7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, C.I. 50900, C.I. Food Yellow 15, D-Ribitol','1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-, E 101, E 101 (dye), Flavaxin, Flavin BB, Flaxain, Food Yellow 15, Hyre, Lactobene, Lactoflavin, Lactoflavine, NCI 0033298, NSC 33298, Ribipca, Ribocrisina, Riboderm, Ribosyn, Ribotone, Ribovel, Russupteridine yellow III, San Yellow B, Vitaflavine, Vitamin B2, Vitamin G, Vitasan B2
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
SMIL Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 376.36
Formel vægt 376.1383
Procent renhed >95