Få mere at vide
Riboflavin Tetrabutyrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478876
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478876 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478876 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2239
MedChemExpress Riboflavin Tetrabutyrate is a lipophilic flavin derivative with antioxidative and lipid peroxide-removing activity.
Riboflavin Tetrabutyrate is a lipophilic flavin derivative with antioxidative and lipid peroxide-removing activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riboflavin Tetrabutyrate
CAS 752-56-7
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H44N4O10
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (152.27 mM)
SMIL O=C(CCC)O[C@H]([C@H](OC(CCC)=O)[C@H](OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)CN1C(C=C(C)C(C)=C2)=C2N=C(C(N3)=O)C1=NC3=O
Molekylvægt (g/mol) 656.72
Formel vægt 656.72
Procent renhed 98.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism