Få mere at vide
Riboflavin, Mikromol™
Artikelnummer. 17969524
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17969524 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17969524 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0030.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Riboflavin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin B2 (Riboflavin)
CAS 83-88-5
Analyt- eller komponentnavne Vitamin B2 (Riboflavin)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N4 O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Riboflavin, Riboflavine (7CI), Benzo[g]pteridine, riboflavin deriv., (-)-Riboflavin, 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol, 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazine, 6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine, Beflavin, Beflavine, Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, 7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, C.I. 50900, C.I. Food Yellow 15, D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-, E 101, E 101 (dye), Flavaxin, Flavin BB, Flaxain, Food Yellow 15, Hyre, Lactobene, Lactoflavin, Lactoflavine, NCI 0033298, NSC 33298, Ribipca, Ribocrisina, Riboderm, Ribosyn, Ribotone, Ribovel, Russupteridine yellow III, San Yellow B, Vitaflavine, Vitamin B2, Vitamin G, Vitasan B2
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
SMIL Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 376.36
Mængde 500 mg
Formel vægt 376,1383 g/mol