Få mere at vide
Riboflavin-5'-fosfat natriumsaltdihydrat
Descrizione
Riboflavin 5a-monophosphat (FMN) bruges som en protesegruppe af oxidoreduktase (en- og to-elektronoverførsel) enzymer såsom NADH-dehydrogenase, nitrogenoxidsyntase og nitrilotriacetatmonooxygenase. Riboflavin 5a-monophosphat bruges som et substrat til at studere specificiteten og kinetikken af FMN-phosphohydrolaser og til at studere molekylær sansningsbaseret genregulering ved hjælp af riboswitches. Det er en fotoinitiator af polymerisation til PAGE-geler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Riboflavin 5′ -monophosphat (FMN) bruges som en protesegruppe af oxidoreduktase (en- og to-elektronoverførsel) enzymer såsom NADH-dehydrogenase, nitrogenoxidsyntase og nitrilotriacetatmonooxygenase. Riboflavin 5′ -monophosphat bruges som et substrat til at studere specificiteten og kinetikken af FMN-phosphohydrolaser og til at studere molekylær sansningsbaseret genregulering ved hjælp af riboswitches. Det er en fotoinitiator af polymerisation til PAGE-geler.
Opløselighed Opløseligt i vand 50
g/L ved 20 C.°
Bemærkninger
Opbevares i køleskab. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 4106529 |
| Merck Index | 14,8201 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 50g/L @ 20 °C. |
| Formel vægt | 514,36 (478,34 Vandfri) |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.