Få mere at vide
Riboflavin-5'-fosfat natriumsaltdihydrat, 73,0% min.
Artikelnummer. 15498519
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498519 50 g 50g
15488519 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66949.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6184-17-4
Molekylær formel C17H24N4NaO11P
Molekylvægt (g/mol) 514.36
MDL nummer MFCD00150993
InChI nøgle LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Synonym riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
IUPAC navn [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]dihydrogenphosphat;natrium;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Gul til Orange
Mængde 50 g
Beilstein 4106529
Merck Index 14,8201
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 50 mg/ml
Formel vægt 514,36 (478,34 Vandfri)
Fysisk form Pulver