Få mere at vide
Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate, 73.0% min.
Artikelnummer. 15488519
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488519 10 g 10g
15498519 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66949.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6184-17-4
Molekylær formel C17H24N4NaO11P
Molekylvægt (g/mol) 514.36
MDL nummer MFCD00150993
InChI nøgle LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Synonym riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
IUPAC navn [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]dihydrogenphosphat;natrium;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Smeltepunkt >300°C
Farve Gul til Orange
Mængde 10 g
Beilstein 4106529
Merck Index 14,8201
Opløselighedsinformation Soluble in water at 50mg/mL
Formel vægt 514.36 (478.34 Anhydrous)
Fysisk form Pulver