Få mere at vide
Riboflavin 3',5'-diphosphat Ammoniumsalt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Riboflavin 3',5'-Diphosphate Ammonium Salt |
| Molekylær formel | C17H22N4O12P2 • x(NH3) |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Benzo[g]pteridine Riboflavin 3'-(Dihydrogen Phosphate) Derivative Ammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4O12P2.H3N/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(24)20-17(25)19-15)5-11(22)14(33-35(29,30)31)12(23)6-32-34(26,27)28;/h3-4,11-12,14,22-23H,5-6H2,1-2H3,(H,20,24,25)(H2,26,27,28)(H2,29,30,31);1H3/t11-,12+,14-;/m0./s1 |
| SMIL | O=C(C1=NC2=CC(C)=C(C)C=C2N(C[C@@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](COP(O)(O)=O)O)C1=N3)NC3=O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-2,4-dihydroxypentan-1,3-diylbis(dihydrogenfosfat), ammoniaksalt |