Få mere at vide
Ribocil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473737
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473737 50 mg -
16470316 2 mg -
16457778 10 mg 10mg
16407626 100 mg -
16400248 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19487
MedChemExpress Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribocil
Fysisk form Solid
CAS 1381289-58-2
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N6OS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 15.71 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(C=C(NC(=N1)C1CN(CC2C=NC(NC)=NC=2)CCC1)C1=CC=CS1)=O
Molekylvægt (g/mol) 382.48
Formel vægt 382.48
Procent renhed 98.0%