Få mere at vide
Ribocil-C (R enantiomer), MedChemExpress
Beskrivelse
Ribocil-C R enantiomer is the R enantiomer of Ribocil-C. Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ribocil-C (R enantiomer) |
| CAS | 2177266-81-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H21N7OS |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 6.7 mg/mL (15.97 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C1N=C([C@H](CCC2)CN2CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)NC(C5=CC=CS5)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.5 |
| Formel vægt | 419.5 |
| Vis mere |