Få mere at vide
Ribocil-C, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487778
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487778 10 mg
16437626 100 mg
16430248 5 mg
16403747 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487778 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19488A
MedChemExpress Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribocil-C
CAS 1825355-56-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21N7OS
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (262.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=CS2)NC([C@H]3CCCN(CC4=CN(C5=NC=CC=N5)C=N4)C3)=N1
Molekylvægt (g/mol) 419.5
Formel vægt 419.5
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation