Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ribociclib
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18765516
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18765516 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18765516 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7050/50
Dual cdk4/cdk6 inhibitor; orally bioavailable
Ribociclib is a dual cdk4/cdk6 inhibitor. Induces G1 phase cell cycle arrest and senescence in neuroblastoma cell lines (IC50 = 306 nM). Delays tumor growth in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
CAS 1211441-98-3
Mængde 50 mg
Molekylær formel C23H30N8O
Renhed 98%