missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ribociclib succinate hydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499367
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499367 5 mg
16472897 50 mg
16456828 10 mg
16456936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15777C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ribociclib succinate hydrate (LEE011 succinate hydrate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.

Ribociclib succinate hydrate (LEE011 succinate hydrate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ribociclib succinate hydrate
Fysisk form Powder
CAS 1374639-79-8
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H30N8O.C4H6O4.xH2O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym LEE011 succinate hydrate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (175.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5.OC(CCC(O)=O)=O.[F,Cl,Br,I].O
Molekylvægt (g/mol) 570.64
Formel vægt 570.64
Procent renhed 99.96%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.