Få mere at vide
Ribitol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411526
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16411526 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 16411526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100582
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribitol
Fysisk form Powder
CAS 488-81-3
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H12O5
Synonym Adonitol Adonite
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (7.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.15
Procent renhed 95.0%