Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsprinterbånd
Artikelnummer. 10401125 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
70 m x 65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10401125 70 m x 65 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10401125 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 804777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.48 DKK
    297.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.65 DKK
    27% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med høj kemisk resistens ved høje temperaturer
  • Fremragende opløsningsmiddelresistens
  • Blækblæksiden udad
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Dimensioner (L x B) 70 m x 65 mm
Oversigt Sort 6400 Series termisk overførselsprinterbånd
Printbare sider Blæksiden udad
Alternativt varenummer R6400-65X70/O