Få mere at vide
Neville and More™ Ribbede Tamper Evident Caps til Alpha-glasflasker
Artikelnummer. 15534580 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Gul
Mængde:
100/Cs.
3000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 3000
Artikelnummer. 15534580
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at indeholde væsker i testikler eller kolber.
  • Ribbet lukning
  • Halsmateriale: Tyverisikret glas
  • Velegnet til at indeholde væsker til forskellige flasker, krukker, laboratorieforbrugsvarer
  • Tamper evident band
  • Ikke reaktiv
  • Materiale: Polypropylen
Tekniske data
Farve Hvid, Gul
Diameter (metrisk) Indvendig hals 2.8 cm
Til brug med (applikation) Indeholder væske
Materiale Polypropylen
Mængde 3000/Cs.
Trådstørrelse (metrisk) 28 mm
Form Rund
Produkttype Tamper-evident Ribbed Cap
Til brug med (udstyr) Alpha glasflaske