Få mere at vide
Neville and More™ Ribbede Tamper Evident Caps til Alpha-glasflasker
Artikelnummer. 15313428 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Gul
Mængde:
100/Cs.
3000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 3000
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15313428
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Hjælper med at indeholde væsker i testikler eller kolber.
  • Ribbed closure
  • Neck material: Pilfer proof PET
  • Suited to contain liquids for various bottles, jars, laboratory consumables
  • Tamper evident band
  • Non reactive
  • Material: Polypropylene
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 2.8 cm
Til brug med (applikation) Indeholder væske
Materiale Polypropylen
Mængde 100/Cs.
Trådstørrelse (metrisk) 28 mm
Form Rund
Produkttype Tamper-evident Ribbed Cap
Til brug med (udstyr) PET bottle