Få mere at vide
Kartell™ PVC-fotobakker med ribbet bund
Artikelnummer. 15865507
Dimensioner (L x B x H):
Indvendig: 250 x 200 x 60 mm; Udvendig: 302 x 250 x 60 mm
Indvendig: 350 x 300 x 80 mm; Udvendig: 420 x 375 x 85 mm
Indvendigt: 320 x 260 x 70 mm; Udvendig: 385 x 325 x 75 mm
Indvendigt: 430 x 330 x 90 mm; Udvendig: 505 x 405 x 95 mm
Indvendigt: 520 x 420 x 90 mm; Udvendig: 600 x 495 x 100 mm
Indvendigt: 540 x 420 x 180 mm; Udvendig: 635 x 515 x 190 mm
Indvendigt: 675 x 530 x 100 mm; Udvendig: 765 x 620 x 110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 15865507
Brand: Kartell™ 0028100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skrå sider tillader stabling. Kartell™ PVC-fotobakker med ribbet bund har en ribbet bund til fotografiske formål.
  • Fremstillet af PVC for styrke og kemikalieresistens
  • Anbefalet temperatur max: 65°°C; PVC kan bruges ved 75 °C i korte perioder
  • Skrå sider gør det muligt at stable tallerkenerne
  • Fås i en bred vifte af størrelser
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) Indvendig: 250 x 200 x 60 mm; Udvendig: 302 x 250 x 60 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 60 mm (indvendig), 60 mm (udvendig)
Længde (metrisk) 250 mm (indvendig), 302 mm (udvendig)
Materiale Polypropylen, PVC
Type Fotografisk bakke
Bredde (metrisk) 200 mm (indvendig), 250 mm (udvendig)
nr. pr. pakke 1 stk
Form Rektangulær