Få mere at vide
Kartell™ PVC-fotobakker med ribbet bund
Dimensioner (L x B x H):
Indvendig: 250 x 200 x 60 mm; Udvendig: 302 x 250 x 60 mm
Indvendig: 350 x 300 x 80 mm; Udvendig: 420 x 375 x 85 mm
Indvendigt: 320 x 260 x 70 mm; Udvendig: 385 x 325 x 75 mm
Indvendigt: 430 x 330 x 90 mm; Udvendig: 505 x 405 x 95 mm
Indvendigt: 520 x 420 x 90 mm; Udvendig: 600 x 495 x 100 mm
Indvendigt: 540 x 420 x 180 mm; Udvendig: 635 x 515 x 190 mm
Indvendigt: 675 x 530 x 100 mm; Udvendig: 765 x 620 x 110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 4
Pakke med 5
Beskrivelse
Skrå sider tillader stabling. Kartell™ PVC-fotobakker med ribbet bund har en ribbet bund til fotografiske formål.
- Fremstillet af PVC for styrke og kemikalieresistens
- Anbefalet temperatur max: 65°°C; PVC kan bruges ved 75 °C i korte perioder
- Skrå sider gør det muligt at stable tallerkenerne
- Fås i en bred vifte af størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | Indvendigt: 520 x 420 x 90 mm; Udvendig: 600 x 495 x 100 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 90 mm (indvendig), 100 mm (udvendig) |
| Længde (metrisk) | 520 mm (indvendig), 600 (udvendig) mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Type | Dyb bakke |
| Bredde (metrisk) | 420 mm (indvendig), 495 mm (udvendig) |
| nr. pr. pakke | 1 stk |
| Form | Rektangulær |