Få mere at vide
Ribavirin, TRC
Artikelnummer. 30135467
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135467 100 mg
18063620 50 mg
18022820 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR414475100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36791-04-5
Molekylær formel C8 H12 N4 O5
Molekylvægt (g/mol) 244.2
Synonym Ribavirin, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-β-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMIL NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribavirin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Formel vægt 244.0808
Procent renhed >95%