Få mere at vide
Ribavirin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462701 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462701 250 mg 250mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462701 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219606683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8275.00 DKK
    7882.95 DKK / 250mg
    Spare 392.05 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Aktiv mod mange DNA- og RNA-vira. Ribavirin, MP Biomedicals er en antiviral forbindelse, der er aktiv mod RSV , HIV, HCV og andre smitsomme stoffer. Det er et nukleosid-antimetabolitlægemiddel, der interfererer med duplikering af viralt genetisk materiale
Ribavirin bruges som et antiviralt middel mod en lang række humane virusinfektioner, især kronisk hepatitis C, HIV og adenovirus. Det hæmmer purin (GTP-puljer) biosyntese og er en forløber for di- og tri-phosphaterne, der hæmmer virale RNA-afhængige RNA-polymeraser. Dets metabolit, ribavirin 5' -phosphat, er en hæmmer af inosinmonophosphat (IMP) dehydrogenase, men mange andre virkningsmekanismer understøttes også med eksperimentel dokumentation. Det er også en analog af imidazolnukleotidmellemprodukterne i purinnukleotidbiosyntese.
Kemiske identifikatorer
CAS 36791-04-5
Molekylær formel C8H12N4O5
Molekylvægt (g/mol) 244.207
InChI nøgle IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMIL C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Tekniske data
Smeltepunkt 173 °C (litteratur)
Tab ved tørring 0,04% (bogstaveligt)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (20 mg/ml, klar, farveløs opløsning).
Formel vægt 244,2 g/mol
Procent renhed >99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ribavirin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ribavirin