Få mere at vide
Ribavirin, LoGiCal
Artikelnummer. 30463294
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463294 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463294 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0542.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribavirin
CAS 36791-04-5
Analyt- eller komponentnavne Ribavirin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H12 N4 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ribavirin, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-beta-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 244.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 244,0808 g/mol