Få mere at vide
Ribavirin EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Ribavirin EP Impurity D, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| CAS | 8-5-3641 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H4 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ribavirin Imp. D (EP), Ribavirin USP Related Compound D, Ribavirin USP RC D, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, Ribavirin Related Compound D, Ribavirin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=O)c1nc[nH]n1 |
| Vis mere |