Få mere at vide
Ribavirin, 98%
Artikelnummer. 15599513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15599513 1 g 1g
15509523 5 g 5g
15519523 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15599513 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460480010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ribavirin, CAS# 36791-04-5, er et antiviralt middel og en guanosinanalog, som stopper viral RNA-syntese og mRNA-afdækning. | CAS: 36791-04-5 | C8H12N4O5 | 244,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ribavirin er en bredspektret antiviral nukleosidanalog
  • Det hæmmer viral genomsyntese
Applikationer
  • Ribavirin er en antiviral forbindelse
  • Dets metabolit, ribavirin 5'-phosphat, hæmmer inosinmonophosphatdehydrogenase (IMP), som er involveret i GTP-biosyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36791-04-5
Molekylær formel C8H12N4O5
Molekylvægt (g/mol) 244.2
InChI nøgle IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMIL C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribavirin
Antændelsesrest 0,25% max.
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 142 mg/ml @25 °C.
Formel vægt 244.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ribavirin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.