Få mere at vide
Ribavirin, 98%
Artikelnummer. 15519523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15519523 25 g 25g
15599513 1 g 1g
15509523 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15519523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460480250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ribavirin, CAS# 36791-04-5, er et antiviralt middel og en guanosinanalog, som stopper viral RNA-syntese og mRNA-afdækning. | CAS: 36791-04-5 | C8H12N4O5 | 244,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ribavirin er en bredspektret antiviral nukleosidanalog
  • Det hæmmer viral genomsyntese
Applikationer
  • Ribavirin er en antiviral forbindelse
  • Dets metabolit, ribavirin 5'-phosphat, hæmmer inosinmonophosphatdehydrogenase (IMP), som er involveret i GTP-biosyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36791-04-5
Molekylær formel C8H12N4O5
Molekylvægt (g/mol) 244.2
InChI nøgle IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMIL C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribavirin
Antændelsesrest 0,25% max.
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 142 mg/ml @25 °C.
Formel vægt 244.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ribavirin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.