Få mere at vide
Ribavirin, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Ribavirin er en bredspektret antiviral nukleosidanalog
- Det hæmmer viral genomsyntese
Applikationer
- Ribavirin er en antiviral forbindelse
- Dets metabolit, ribavirin 5'-phosphat, hæmmer inosinmonophosphatdehydrogenase (IMP), som er involveret i GTP-biosyntesen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ribavirin |
| Antændelsesrest | 0.25% max. |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 142 mg/mL @25°C. |
| Formel vægt | 244.2 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ribavirin
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.