missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ribavirin 2,3,5-Tri-O-acetyl, TRC

Artikelnummer. 30415665
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415665 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR414515500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ribavirin 2,3,5-Tri-O-acetyl
CAS 40372-03-0
Molekylær formel C14 H18 N4 O8
Mængde 500 mg
Synonym 1-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Tri-O-acetylribavirin, 1-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C14H18N4O8/c1-6(19)23-4-9-10(24-7(2)20)11(25-8(3)21)14(26-9)18-5-16-13(17-18)12(15)22/h5,9-11,14H,4H2,1-3H3,(H2,15,22)/t9-,10-,11-,14-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(n2)C(=O)N
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(3-carbamoyl-1,2,4-triazol-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 370.315
Formel vægt 370.112
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.