Få mere at vide
Kartell SpA RIA reagensglaspropper
Beskrivelse
Trykhætter, fremstillet i HDPE, hvide, egnede til brug med cylindriske reagensglas til RIA. Låg med fræset kant for nem åbning og lukning.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 11 til 13 mm |
| Produkttype | Stikprop |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | RIA reagensglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |